Documentos Principais
413000PLATER
easySpiral Pro® spiral plating system
pkg of 1 unit
About This Item
Código UNSPSC:
41122409
NACRES:
NB.24
Materiais
stainless steel body
embalagem
pkg of 1 unit
aplicação(ões)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Descrição geral
Automatic platter for 90mm and 150mm Petri dishes with USB programable volumes
Aplicação
Culture media automatic plating
Características e benefícios
  • Full plating cycle in 25 sec.
  • Compact, Patented automatic disinfection (No cross-contamination
  • 600 cleanings without changing bottles (2L).
  • USB volume & datalink TM traceability (All the sample data are set on the Datamatrix label (volume, dilution, plating mode, lighting settings...).
Informações legais
easySpiral Pro is a registered trademark of interscience
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)