MABN2636
Anti-Arrestin-C Antibody, clone 7G6
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7G6, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 42.67 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human, monkey, bovine
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
N-terminal
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... arr3> ARR3(102134564)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Isotype testing: Identity Confirmation by Isotyping Test.
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG1.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Arrestin-C in Western Blotting applications (Zhang, H., et al. (2003). Invest Ophthalmol Vis Sci.;44(7):2858-67).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Arrestin-C in Immunohistochemistry applications (Wikler, K.C., et al. (1997). J Comp Neurol.;377(4):500-8; John, S.K., et al. (2000). Mol Vis.;6:204-15; Zhang, H., et al. (2003). Invest Ophthalmol Vis Sci.;44(7):2858-67; O′Brien, J.J., et al. (2012). J Neurosci.;32(13):4675-87).
Immunofluorescence Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Arrestin-C in frozen monkey retina tissues (Courtesy of Prof. Peter MacLeish, Ph.D., photo by Talib Saafir, Ph.D., Morehouse School of Medicine, Atlanta, GA, USA).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Arrestin-C in Immunofluorescence applications (Zhang, H., et al. (2003). Invest Ophthalmol Vis Sci.;44(7):2858-67).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1