MABN2415
Anti-phospho-NHE3 (Ser552) Antibody, clone 14D5
clone 14D5, from mouse
Sinônimo(s):
Sodium/hydrogen exchanger 3, Na(+)/H(+) exchanger 3, Solute carrier family 9 member 3, NHE-3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
14D5, monoclonal
reatividade de espécies
rat, opossum, bovine, mouse, human
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer552)
Informações sobre genes
rat ... Slc9A3(24784)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected phospho-NHE3 (Ser552) in Western Blotting applications (Kocinsky, H.S., et. al. (2005). Am J Physiol Renal Physiol. 289(2):F249-58; Kocinsky, H.S., et. al. (2007). Am J Physiol Renal Physiol. 293(1):F212-8).
ELISA Analysis: A representative lot detected phospho-NHE3 (Ser552) in ELISA applications (Kocinsky, H.S., et. al. (2005). Am J Physiol Renal Physiol. 289(2):F249-58).
Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Sodium/hydrogen exchanger 3 in lysate from COS-7 cells transfected with wild- type NHE-3 (pSer552). It did not detect NHE-3 in lysate from untransfected COS-7 cells or those transfected with mutated NHE-3 (S552A).
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash