MAB3136
Anti-Na+/H+ Exchanger-3 Antibody, isoform NHE3, clone 4F5
clone 4F5, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
NHE3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4F5, monoclonal
reatividade de espécies
rat, rabbit
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rabbit ... Slc9A3(100009430)
rat ... Slc9A3(24784)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry (rat) on PLP or paraformaldehyde fixed tissue. Works on paraffin embedded tissue sections.
Immunocytochemistry
Immunoprecipitation (use non-ionic detergent)
Optimal working dilutions must be determined by the user.
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2