AB1526P
Anti-Nerve Growth Factor-β Antibody, pain
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
NGFbeta
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
chicken, human, mouse, rat
não deve reagir com
bovine
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NGF(4803)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting: 1-2 μg/mL
Bioassays (Inhibition of biological activity in vitro): 1-2 μg/mL
in vivo animal studies: use neat
ELISA: 1-2 μg/mL
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
BIOLOGICAL ACTIVITY:
This antibody completely inhibits neuron survival and the outgrowth actions of mouse NGF in chicken dorsal root ganglion in vitro.
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2