MABN1802
Anti-pan-PMCA Antibody, clone 5F10
clone 5F10, from mouse
Sinônimo(s):
Plasma membrane calcium-transporting ATPase, Plasma membrane calcium pump
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5F10, monoclonal
reatividade de espécies
chicken, rat, human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ATP2B1(490) , ATP2B3(492) , ATP2B4(493)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected pan-PMCA in Immunocytochemistry applications (Paszty, K., et. al. (2005). Biochem J. 391(Pt 3):687-92; DeMarco, S.J., et. al. (2002) J Biol Chem. 277(12):10506-11).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated pan-PMCA in Immunoprecipitation applications (DeMarco, S.J., et. al. (2002) J Biol Chem. 277(12):10506-11).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected pan-PMCA in Western Blotting applications (Paszty, K., et. al. (2005). Biochem J. 391(Pt 3):687-92; Caride, A.J., et. al. (1996). Biochem J. 316 ( Pt 1):353-9).
ELISA Analysis: A representative lot detected pan-PMCA in ELISA applications (Caride, A.J., et. al. (1996). Biochem J. 316 ( Pt 1):353-9).
Neuroscience
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected pan-PMCA in human cerebral cortex tissue sections.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash