MABN1775
Anti-ABCA4 Antibody, clone TMR1
clone TMR1, from mouse
Sinônimo(s):
Retinal-specific ATP-binding cassette transporter, ATP-binding cassette sub-family A member 4, RIM ABC transporter, RIM protein, RmP, Stargardt disease protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TMR1, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ABCA4(24)
Descrição geral
Ref.: Tsybovsky, Y et al. (2010). Adv. Exp. Med. Biol. 703, 105-125.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected similar cellular localization of wild-type and ABCA4 missense constructs with either or both L541P and A1038V mutation by fluorescent immunocytochemistry staining of 4% paraformaldehyde-fixed, 0.1% Triton X-100-permeabilized HEK293 transfectants (Zhang, N., et al. (2015). Hum. Mol. Genet. 24(11):3220-3237).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected ABCA4 immunoreactivity in retina cryosections from wild-type mice and mice with heterozygous L541P;A1038V (PV) missense mutaion, but not mice with homozygous PV mutation (Zhang, N., et al. (2015). Hum. Mol. Genet. 24(11):3220-3237).
Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:125 dilution of this antibody detected ABCA4 in 10 µg of human retina tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1