MABN1611
Anti-Beta-Dystrobrevin Antibody, clone 6B5.1
culture supernatant, clone 6B5.1, from mouse
Sinônimo(s):
Dystrobrevin beta, Beta-dystrobrevin, DTN-B
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6B5.1, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DTNB(1838)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected beta-dystrobrevin isoforms in 10 µg of human cerebral cortex tissue lysate.
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this hybridoma culture supernatant detected beta-dystrobrevin in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2