MAB8701
Anti-Dengue Virus Type I Antibody, clone 15F3-1
clone 15F3-1, Chemicon®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
clone
15F3-1, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
forma física
Outras notas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2