MABN1545
Anti-MRP2 Antibody, clone 4C9.2
clone 4C9.2, from mouse
Sinônimo(s):
Canalicular multispecific organic anion transporter 1, ATP-binding cassette sub-family C member 2, Canalicular multidrug resistance protein, cMRP, Multidrug resistance-associated protein 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4C9.2, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ABCC2(1244)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected MRP2 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1