MABN1544
Anti-IP3R3 Antibody, clone 6G12.1
clone 6G12.1, from mouse
Sinônimo(s):
Inositol 1, 4, 5-trisphosphate receptor type 3, InsP3R3, IP3 receptor isoform 3, IP3R 3, Type 3 inositol 1, 4, 5-trisphosphate receptor, Type 3 InsP3 receptor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6G12.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITPR3(3710)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected IP3R3 (IP3 Receptor 3) in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1