MABF945
Anti-TAP2 Antibody, clone 429.4
clone 429.4, from mouse
Sinônimo(s):
Antigen peptide transporter 2, APT2, ATP-binding cassette sub-family B member 3, Peptide supply factor 2, Peptide transporter involved in antigen processing 2, Peptide transporter PSF2, Peptide transporter TAP2, PSF-2, Really interesting new gene 11 prot
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
429.4, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TAP2(6891)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A 1:400 dilution from a representative lot detected TAP2 in HeLa, but not in the ST-EMO B-lymphoblastoid cell line derived from a patient with homozygous TAP2 deletion (TAP2-/-) (Courtesy of Peter van Endert, Ph.D., Institut Necker Enfants Malades (INEM), Centre De Medecine Moleculaire, Paris, France).
Inflammation & Immunology
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected TAP2 in 10 µg of Raji cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1