MABF414
Anti-CD4 Antibody (mouse), PE-Cy7, clone GK1.5
clone GK1.5, 0.2 mg/mL, from rat
Sinônimo(s):
T-cell surface glycoprotein CD4, T-cell differentiation antigen L3T4, T-cell surface antigen T4/Leu-3, CD4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
PE-Cy7
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GK1.5, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
concentração
0.2 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Cd4(12504)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected CD4 in one million C57Bl/6 splenocytes.
forma física
Armazenamento e estabilidade