MABF248
Anti-SLFN11 Antibody, clone 4G9
clone 4G9, 0.25 mg/mL, from mouse
Sinônimo(s):
Schlafen family member 11, SLFN11
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4G9, monoclonal
reatividade de espécies
human
concentração
0.25 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLFN11(91607)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Electron Mobility Shift Assay Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected SLFN11 bound t-RNA (Li, M., et al. (2012). Nature. 491(7422):125-128.).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected SFN11 in HEK293T cell lysates transfected with SLFN11 and not in HEK293T cell lysates transfected with a negative control.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2