MABF240
Anti-hGITR Antibody, clone 108-17
clone 108-17, from mouse
Sinônimo(s):
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 18, Activation-inducible TNFR family receptor, Glucocorticoid-induced TNFR-related protein, CD357
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
108-17, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TNFRSF18(8784)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected hGITR in 10 µg of human spleen tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2