MABF2247
Anti-ISG15 Antibody, clone 3C2
Sinônimo(s):
IP17, Interferon-induced 15 kDa protein, Interferon-induced 17 kDa protein, Ubiquitin cross-reactive protein, Ubiquitin-like protein ISG15
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
hamster
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3C2, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 17.9 kDa
observed mol wt ~16 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
mouse ... Isg15(100038882)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Isotype testing: Identity confirmation by isotyping test.
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be Armenian hamster IgG.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected ISG15 in primary mouse embryonic fibroblasts infected with Chikungunya virus.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ISG15 in Western Blotting applications (Lenschow, D.J., et al. (2005). J Virol. 79(22):13974-83; Lenschow, D.J., et al. (2007). Proc Natl Acad Sci USA. 104(4):1371-6; Fan, J-B., et al. (2015). Sci Rep. 5:12704).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1