MABF2032M
Anti-CD31 (PECAM-1) Antibody, clone MBC 78.1
clone MBC 78.1, from mouse
Sinônimo(s):
Platelet endothelial cell adhesion molecule, PECAM-1, EndoCAM. GPIIA′, PECA1, CD31
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MBC 78.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PECAM1(5175)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected CD31 (PECAM-1) in Immunoprecipitation applications (DeLisser, H.M., et. al. (1994). J Cell Biol. 124(1-2):195-203).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CD31 (PECAM-1) in Flow Cytometry applications (DeLisser, H.M., et. al. (1994). J Cell Biol. 124(1-2):195-203).
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected CD31 (PECAM-1) in one millioin THP-1 cells.
Inflammation & Immunology
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected CD31 (PECAM-1) in Jurkat cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1