MABF1983M
Anti-CD8a Antibody, clone YTS 169.4
clone YTS 169.4, from rat
Sinônimo(s):
T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain, T-cell surface glycoprotein Lyt-2, CD_antigen CD8a
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
YTS 169.4, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunodepletion: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Cd8A(12525)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CD8a in Flow Cytometry applications (Noort, W.A., et. al. (1996). Transpl Immunol. 4(3):198-202).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected CD8a in Immunohistochemistry applications (Wright, J.R. Jr, et. al. (1997). Ann Transplant. 2(3):12-6).
Inflammation & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CD8a in mouse thymocytes.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2