MABF1105
Anti-DAG Kinase Alpha Antibody, clone 10D6.1
clone 10D6.1, from mouse
Sinônimo(s):
Diacylglycerol kinase alpha, 80 kDa diacylglycerol kinase, Diglyceride kinase alpha, DGK-alpha
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10D6.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DGKA(1606)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected DAG Kinase Alpha in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash