MABF1033
Anti-CCRL2 (Mouse) Antibody, clone BZ2E3
clone BZ2E3, from rat
Sinônimo(s):
C-C chemokine receptor-like 2, Chemokine receptor CCR11, G-protein coupled beta chemokine receptor, L-CCR, Lipopolysaccharide-inducible C-C chemokine receptor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BZ2E3, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
não deve reagir com
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Ccrl2(54199)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: A representative lot immunostained liver and lung CD31+/CD146+ endothelial cells from wild-type, but not Ccrl2-/- mice. Intraperitoneal LPS injection prior to cells isolation upregulated surface CCRL2 staining on liver and lung CD31+/CD146+ endothelial cells (Monnier, J., et al. (2012). J. Immunol. 189(2):956-967).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected cytokines-induced CCRL2 expression on the surface of bEND.3 mouse endothelioma cells. IKKbeta inhibitor BAY (11 7082) and/or JAK-1 inhibitor (sc-204021) inhibited cytokines-induced CCRL2 expression (Monnier, J., et al. (2012). J. Immunol. 189(2):956-967).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot immunostained L1.2 mouse pre-B lymphoma cells expressing transfected mCCRL2, but not untransfected L1.2 or L1.2 transfectants expressing mCMKLR1, huCMKLR1, mCRTH2, huCCRL2, or mCCR10, nor non-CCRL2-expressing mouse blood cells. Chemerin, but not CCL2, blocked clone BZ2E3 staining of CCRL2-positive mouse peritoneal exudate cells (Zabel, B.A., et al. (2008). J. Exp. Med. 205(10):2207-2220).
Inflammation & Immunology
Qualidade
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be rat IgG2a .
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1