MABF150B
Anti-IL-4 (mouse), APC, clone 11B11 Antibody
clone 11B11, from rat, Allophycocyanin conjugate
Sinônimo(s):
Interleukin-4 (IL-4), B-cell IgG differentiation factor, B-cell growth factor 1, B-cell stimulatory factor 1 (BSF-1), IGG1 induction factor, Lymphocyte stimulatory factor 1, IL-4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
11B11, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Il4(16189)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected IL-4 in one million C57Bl/6 splenocytes.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.