FCMAB250A4
Milli-Mark® Anti-Bcl-2 Antibody, Alexa Fluor™488, clone AW604
clone AW604, Milli-Mark®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AW604, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Milli-Mark®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BCL2(596)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
BCL2 & Inhibition
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Jurkat Cells
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2