MABE920
Anti-Mi-2β Antibody, clone 17H11
clone 17H11, from mouse, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 4, CHD-4, ATP-dependent helicase CHD4, Mi-2 autoantigen 218 kDa protein, Mi2-beta, Mi-2b
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
17H11, monoclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CHD4(1108)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
ChIP-seq Analysis: A representative lot of this antibody as part of a monoclonal antibody cocktail was used for ChIP-seq. See Zhang et al., 2012 for details.
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Histone Modifying Proteins
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1 µg/mL dilution of this antibody detected Mi-2β (CHD-4) in a Jurkat cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1