MABE915
Anti-Mi-2β Antibody, clone 2G8
clone 2G8, from mouse
Sinônimo(s):
Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 4, CHD-4, ATP-dependent helicase CHD4, Mi-2 autoantigen 218 kDa protein, Mi2-beta, Mi-2b
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2G8, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CHD4(1108)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
ChIP-seq: A representative lot of this antibody used as part of an antibody cocktail of consisting of Anti-Mi-2β clones 2G8, 16G4 and 17H11 (cat. no. MABE915, MABE914, and MABE920 respectively) was reported to work in ChIP-seq (see Zhang, J., et al 2012).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1 µg/mL dilution of this antibody detected Mi-2β in 10 µg of a Jurkat cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1