MABE914
Anti-Mi-2β Antibody, clone 16G4
clone 16G4, from mouse
Sinônimo(s):
Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 4, CHD-4, ATP-dependent helicase CHD4, Mi-2 autoantigen 218 kDa protein, Mi2-beta
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
16G4, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CHD4(1108)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
ChIP-seq: representative lot of this antibody was used for ChIP-seq. See Zhang et al. (2012).
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1 µg/mL dilution of this antibody detected Mi-2β in a Jurkat cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2