MABE886
Anti-B-Myb Antibody, clone LX015.1
clone LX015.1, from mouse
Sinônimo(s):
Myb-related protein B, B-Myb, Myb-like protein 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LX015.1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MYBL2(4605)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory in NIH/3T3 cell lysates and in undifferentiated and differentiated F9 cell lysates (Knight, A. S., et al. (2009). Oncogene. 28(15):1737-1747.).
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory in cycling NIH/3T3 and F9 nuclear extracts (Muller, G. A., et al. (2012). Nucleic Acids Res. 40(4):1561-78.).
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected B-Myb wild-type cycling MEF cell lysates and not in B-Myb wild type G0 phase arrested MEF cell lysates. The same lot also detected B-Myb in G0 phase arrested and in cycling MEF cell lysates inappropriately expressing homozygous mutant B-Myb (Tavner, F., et al. (2007). Oncogene. 26(19): 2727-2735.).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected B-Myb in 10 μg of HEK293 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1