SAB4200617
Monoclonal Anti-Myb antibody from mouse
clone MB-8, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Proto-oncogene c-Myb, Transcriptional activator Myb, Transcriptional activator Myb; Proto-oncogene c-Myb
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MB-8, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 2.5-5 μg/test using using HL-60 cells.
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using using Jurkat total cell extract.
immunofluorescence: 2-4 μg/mL using using HeLa cells.
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MYB(4602)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- flow cytometry
- immunocytochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1