MABE56
Anti-pan Ago Antibody, clone 2A8
clone 2A8, from mouse
Sinônimo(s):
eukaryotic translation initiation factor 2C, 2, protein argonaute-2, argonaute 2, Protein slicer, argonaute2, PAZ Piwi domain protein, Eukaryotic translation initiation factor 2C, Argonaute2, Argonaute4, Ago4, Protein argonaute-4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2A8, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AGO1(26523)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in IC. (Nelson, P., et al. (2007). RNA. 13:1787–1792.)
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in IH. (Nelson, P., et al. (2007). RNA. 13:1787–1792.)
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
RNA Metabolism & Binding Proteins
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Ago on 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
Note that this antibody has been reported to cross-react with radixin (~70 kDa). (Nelson, P., et al. (2007). RNA. 13:1787–1792.)
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1