MABE462
Anti-TET2 Antibody, clone hT2H 21F11
clone hT2H21F11, from mouse
Sinônimo(s):
Methylcytosine dioxygenase TET2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
hT2H21F11, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TET2(54790)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: 5 µg of a representative lot immunoprecipitated TET2 in 250 µg of HL60 RIPA cell lysate.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected TET2 in 10 µg of MOLT-4 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
MOLT-4 cell lysate
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1