MABE432
Anti-TRIM33 Antibody, clone 3B5.1
clone 3B5.1, 1 mg/mL, from mouse
Sinônimo(s):
E3 ubiquitin-protein ligase TRIM33, Ectodermin homolog, RET-fused gene 7 protein, Protein Rfg7, Transcription intermediary factor 1-gamma, TIF1-gamma, Tripartite motif-containing protein 33
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3B5.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TRIM33(51592)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected TRIM33 in 10 µg of K562 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1