MABE2037
Anti-STAG1/SA1 Antibody, clone SUSI63B
Sinônimo(s):
Cohesin subunit SA-1 (UniProt: Q9D3E6;also known as SCC3 homolog 1;Stromal antigen 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SUSI63B, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 144.44 kDa
observed mol wt ~145 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human, mouse
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
sequência de epítopo
N-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Pnpla3(116939)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in MCF-7 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected STAG1/SA1 in MCF-7 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected STAG1/SA1 in HeLa and RAW264.7 cell lysates.
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected STAG1/SA1 in Flow Cytometry applications (De Koninck, M. et al. (2020). Cell Rep. 32(6): 108014).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected STAG1/SA1 in Immunofluorescence applications (De Koninck, M. et al. (2020). Cell Rep. 32(6): 108014).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected STAG1/SA1 in Western Blotting applications (De Koninck, M. et al. (2020). Cell Rep. 32(6): 108014; Kojic, A., et al. (2018). Nat Struct Mol Biol. 25(6): 496-504; Cuadrado, A., et al. (2019). Cell Rep. 27(12): 3500-3510.e4).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Stag1 in Immunohistochemistry applications (De Koninck, M. et al. (2020). Cell Rep. 32(6): 108014).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1