MABC1798
Anti-Claudin-6 Antibody, clone 2
Sinônimo(s):
Skullin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
sequência de epítopo
Extracellular domain
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
human ... CLDN6(9074)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in NTERA-2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Claudin-6 in NTERA-2 cell lysate.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Claudin-6 in Immunocytochemistry applications (Kong, F-E., et al. (2021). Sci Transl Med. 13(579):eabb6282).
Inhibition Assay: A representative lot inhibited tumor growth of HepG2 xenograft tumors in a murine model. (Kong, F-E., et al. (2021). Sci Transl Med.;13(579):eabb6282).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Claudin-6 in Immunohistochemistry applications (Kong, F-E., et al. (2021). Sci Transl Med. 13(579):eabb6282).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Claudin-6 in Western Blotting applications (Kong, F-E., et al. (2021). Sci Transl Med. 13(579):eabb6282).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Claudin-6 in Flow Cytometry applications (Kong, F-E., et al. (2021). Sci Transl Med. 13(579):eabb6282).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2