MABE1934
Anti-IKFZ3 degron tag Antibody, clone 1C3-D3-F8
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1C3-D3-F8, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 58.02 kDa
observed mol wt ~39 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
monkey, bovine, rat
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
N-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in lysate from HEK293 cells expressing IKZF3 Degron-tagged PTPA.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected Zinc finger protein Aiolos (IKZF3) in lysates from HEK293 cells ectopically expressing IKZF3 Degron-tagged PTPA, but not in lysate from untransfected HEK293 cells (wild type).
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1