SAB5702706
Anti-IKZF3 Antibody, clone 4U7F9, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
AIO, AIOLOS, ZNFN1A3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
4U7F9, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
65 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
IYQQNHMVLSRARNGMPLLKEVPRSYELLKPPPICPRDSVKVINKEGEVMDVYRCDHCRVLFLDYVMFTIHMGCHGFRDPFECNMCGYRSHDRYEFSSHIARGEHRALLK
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IKZF3(22806)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1