Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies, primary antibodies
clone
Y6206, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 63.3 kDa
observed mol wt ~62 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
sequência de epítopo
N-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... Cnot6(57472)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in HepG2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CNOT6 in HepG2 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CNOT6 in lysates from Mouse embryonic stem cells and DLD-1 cells.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CNOT6 in Western Blotting applications (Ito-Kureha, T., et al. (2020). Nat Commun.11(1):6169; Otsuka, H., et al. (2020). Biochimie.;174:49-56; Mostafa, D., et al. (2020). RNA Biol.;17(3):403-416; Zukeran, A., et al. (2016). Biochem Biophys Res Commun. 474(2):233-239; Takahashi, A., et al. (2015). Cell Rep. 13(12):2756-67).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1