MABE1122
Anti-HOIP (RNF31) Antibody, clone 1CB2
clone 1CB2, from mouse
Sinônimo(s):
E3 ubiquitin-protein ligase RNF31, HOIL-1-interacting protein, HOIP, RING finger protein 31, Zinc in-between-RING-finger ubiquitin-associated domain protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1CB2, monoclonal
reatividade de espécies
human
não deve reagir com
mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RNF31(55072)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL from a representative lot detected endogenous HOIP (RNF31) in 60 µg of lysate from HEK293T and wild-type, but not HOIP-knockout, Jurkat cells, as well as the overexpression of an myc-tagged human HOIP in transfected HEK293T cells (Courtesy of Professor Kazuhiro Iwai, Kyoto University School of Medicine, Japan).
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL from a representative lot detected endogenous HOIP (RNF31) in 60 µg of human (Jurkat, K562, U937), but not mouse (MEF & Bal17.2) cell lysates, as well as the overexpression of an myc-tagged human HOIP in transfected HEK293T cells (Courtesy of Professor Kazuhiro Iwai, Kyoto University School of Medicine, Japan).
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1