MABE1039
Anti-Nup96 Antibody, clone 4H5
clone 4H5, from rat
Sinônimo(s):
Nuclear pore complex protein Nup98-Nup96, Nuclear pore complex protein Nup98, 98 kDa nucleoporin, Nucleoporin Nup98, Nup98, Nuclear pore complex protein Nup96, 96 kDa nucleoporin, Nucleoporin Nup96, Nup96, Nup96
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4H5, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Nup98(269966)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Nup96 in NIH/3T3 cells (Mizuguchi, C., et al. (2010). Hybridoma. 29(6):551-553).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Nup96 in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1