MABD175
Anti-SHH Antibody, clone 5H4
clone 5H4, from mouse
Sinônimo(s):
HHG-1, Sonic hedgehog protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5H4, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human, monkey
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SHH(6469)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: A 1:200-400 dilution from a representative lot detected SHH in non serum starved HeLa cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected SHH in LNCaP, HepG2, PANC-1, HeLa, SK-N-SH, F9, NIH3T3, COS7 cell lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
LNCaP, HepG2, PANC-1, HeLa, SK-N-SH, F9, NIH3T3, COS7 cell lysates
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2