Documentos Principais
SAE0058
Sigma-Aldrich
Oxyrase® for Agar
Selecione um tamanho
50 ML
R$ 588,00
100 ML
R$ 1.032,00
R$ 588,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 ML
R$ 588,00
100 ML
R$ 1.032,00
About This Item
Código UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.54
R$ 588,00
Check Cart for Availability
temperatura de armazenamento
−20°C
Nível de qualidade
Categorias relacionadas
Descrição geral
Oxyrase® for Agar (OA is a sterile enzyme formulation that utilizes the Oxyrase®Enzyme System to produce anaerobic conditions in your custom agar. Oxyrase® For Agar and the Oxydish make isolating and growing anaerobes straight forward.
Informações legais
OxyDish is a trademark of Oxyrase, Inc.
Oxyrase is a registered trademark of Oxyrase, Inc.
acessório
Nº do produto
Descrição
Preços
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)