MABC662
Anti-RIPK2 Antibody, clone 1H10.1
clone 1H10.1, from mouse
Sinônimo(s):
Receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 2, CARD-containing interleukin-1 beta-converting enzyme-associated kinase, CARD-containing IL-1 beta ICE-kinase, RIP-like-interacting CLARP kinase, Receptor-interacting protein 2, RIP-2, Tyrosine-prote
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1H10.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RIPK2(8767)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected RIPK2 in 10 µg of human placenta tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2