CBL154
Anti-H-CAM Antibody, clone F10-44-2
clone F10-44-2, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
CD44
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
F10-44-2, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD44(960)
Categorias relacionadas
Aplicação
Studies involving T, B cell, monocyte, granulocyte T and B cell binding to HEV during lymphocyte circulation and movement of leucocytes to inflammatory sites.
Studies on HCAM (homing receptor) function.
Immunoprecipitation.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Nota de análise
POSITIVE CONTROL: Tonsil; stains all T-cells in the paracortex
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Artigos
Development of a novel serum-free and xeno-free human mesenchymal stem cell (MSC) osteocyte differentiation media.
Frequently asked questions about mesenchymal stem cells including MSC derivation, expansion, differentiation and allogenic stem cell therapy.
Protocolos
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.