MABC1786
Anti-Glypican-2 Antibody, clone CT3
Sinônimo(s):
GPC2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CT3, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 62.83 kDa
observed mol wt ~56 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Informações sobre genes
human ... GPC2(221914)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in SH-SY5Y cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Glypican-2 in SH-SY5Y cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Glypican-2 in IMR-32 cell lysate.
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Glypican-2 in Immunohistochemistry applications (Li, N., et al. (2021). Cell Rep Med. 2(6): 100297; Li, N., et al. (2020). J Histochem Cytochem. 68(12): 841-862).
ELISA: A representative lot detected Glypican-2 in ELISA applications (Li, N., et al. (2021). Cell Rep Med. 2(6): 100297).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Glypican-2 in Flow Cytometry applications (Li, N., et al. (2021). Cell Rep Med. 2(6): 100297; Li, N., et al. (2020). J Histochem Cytochem. 68(12): 841-862).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Glypican-2 in Western Blotting applications (Li, N., et al. (2021). Cell Rep Med. 2(6):100297).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2