MABC1167
Anti-P53DINP1 Antibody, clone F8
from rat
Sinônimo(s):
TP53INP1, Tumor protein p53-inducible nuclear protein 1, Stress-induced protein, p53-dependent damage-inducible nuclear protein 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TP53INP1(94241)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
ELISA Analysis: A representative lot detected P53DINP1 in Elisa applications (Saadi, H., et. al. (2013). Results Immunol. 3:51-6).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected P53DINP1 in Western Blotting applications (Al Saati, T., et. al. (2013). Am J Pathol. 182(6):1996-2004; Peuget, S., et. al. (2014). Cell Death Differ. 21(7):1107-18; Saadi, H., et. al. (2013). Results Immunol. 3:51-6; Seillier, M., et. al. (2012). Cell Death Differ. 19(9):1525-35).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:62.5 dilution of this antibody detected P53DINP1 in 10 µg of human colon tissue lysate.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1