MABC002H
Mouse IgG1 Negative Control, clone Ci4, PE conjugate
Mouse IgG1 Negative Control Monoclonal Antibody validated for use in Flow Cytometry.
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
PE
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
clone
Ci4, monoclonal
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
SUGGESTED USAGE
Flow cytometry - use 10 μl direct from the vial per 100 μl of whole blood, or 1 x 10E6 peripheral blood mononuclear cells (PBMC) or bone marrow cells in 100 μl buffer.
Secondary & Control Antibodies
Epitope Tags & General Use
Isotype Control Antibodies
forma física
Armazenamento e estabilidade
WARNING: The monoclonal reagent solution contains 0.1% sodium azide as a preservative. Due to potential hazards arising from the build up of this material in pipes, spent reagent should be disposed of with liberal volumes of water.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2