MAB5446
Anti-Neurofilament H (200 kDa) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, RMO-24
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Neurofilament NF-H Antibody, tail domain (Phosphate dependent), clone RMO-24, ascites fluid, clone RMO-24, Chemicon®
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RMO-24, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NEFH(4744)
rat ... Nefh(24587)
Categorias relacionadas
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurofilament & Neuron Metabolism
Neuronal & Glial Markers
Immunohistochemistry. The antibody has been used successfully on Bouin′s and alcohol-fixed paraffin-embedded or frozen tissue sections. Formalin-fixed paraffin-embedded tissue sections require pretreatment with trypsin.
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Positive Control: Brain
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1