MAB5308
Anti-BACE Antibody, CT, clone 61-3E7
clone 61-3E7, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
ASP2, BACE1, Beta Secretase, beta-Site APP Cleaving Enzyme
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
61-3E7, monoclonal
reatividade de espécies
primate, mouse, human, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BACE1(23621)
Descrição geral
BACE is an N-glycosylated integral membrane aspartyl protease with Mr=70 kDa. Mature BACE is produced from the immature form through a series of post-translational proteolytic cleavages and glycosylation. Sequence analysis has revealed that the immature form of BACE contains an N-terminal signal sequence (residues 1-21) followed by a large catalytic domain, a single transmembrane domain (residues 461-477), and a short cytoplasmic domain (residues 478-501). The signal sequence (1-21) is cleaved from the immature form by a signal peptidase located in the endoplasmic reticulum (ER), yielding the proBACE protein (Mr=75 kDa) which starts at residue 22. The proBACE protein is modified by cleavage of 24 N-terminal residues (aa 22-45), producing the mature BACE protein.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Immunohistochemistry on paraformaldehyde fixed tissues from human, rat, mouse and monkey.
Immunocytochemistry on cells expressing BACE. Acetone or methanol fixation preferred; 4% PFA 5′, RT followed by 0.1% triton X-100 1 hour, can also be used. 1:200-1:500 is recommended, optimization is necessary.
Immunoprecipitation:
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Brain
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2