MAB4703
Anti-Caspase 3 Antibody, large subunit & proform, clone 4-1-18
clone 4-1-18, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
CPP32
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4-1-18, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CASP3(836)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Metabolism
Caspases
Enzymes & Biochemistry
Immunohistochemistry (frozen and paraffin): 1:500.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
POSITIVE CONTROL: 293 (human embryonic kidney) cell lysates
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2