MAB4146
Anti-BCRP Antibody, clone BXP-21
culture supernatant, clone BXP-21, Chemicon®
Sinônimo(s):
Breast Cancer Resistance Protein, Placenta-specific ATP Binding Cassette Transporter, ATP-binding Cassette, Sub Family G, member 2 (ABCG2)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BXP-21, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
entrada
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ABCG2(9429)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
1:20 – 1:50 dilution of a previous lot was used on acetone fixed cytospin preparations.
Immunohistochemistry:
1:20 dilution of a previous lot was used on acetone fixed frozen tissue sections; 1:20 dilution of a previous lot was used on formaldehyde-fixed paraffin-embedded tissues pretreated with 10 mM citrate (pH 6.0) for 20 min.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stem Cell Research
Hematopoietic Stem Cells
Qualidade
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this antibody detected BCRP on 10 µg of HepG2 lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
MCF7 cells
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2