05-831-I
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
mouse monoclonal, 12F4
Sinônimo(s):
Amyloid beta A4 protein, ABPP, APPI, APP, Alzheimer disease amyloid protein, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Amyloid Beta (ABeta) x-42 Antibody, clone 12F4, clone 12F4, from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
12F4, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
ELISA Analysis: A representative lot detected Amyloid Beta (ABeta) x-42, but demonstrates a loss of signal against Amyloid Beta (ABeta) x-42.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Amyloid Beta (ABeta) x-42, but demonstrated a loss of signal against x-40 and not x-43 in WB (Prof. J. Buxbaum, Mt. Sinai School of Medicine).
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Amyloid Beta (Abeta) x-42 in human Alzheimer′s disease brain tissue.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Nota de análise
Human Alzheimer′s brain tissue.
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1