MAB2626
Anti-Endosialin Antibody, clone B1/35
clone B1/35, from mouse
Sinônimo(s):
CD248 molecule, endosialin, CD164 sialomucin-like 1, endosialin, CD248 antigen, endosialin, Tumor endothelial marker 1, CD248 antigen
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
B1/35, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD248(57124)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IP on AG1523 human fibroblasts (MacFadyen, J. et al. (2005). FEBS. 579(12):2569-2575).
Immunofluorescent Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IF to detect Endosialin in human rheumatoid synovium, tonsil, salivary gland and normal breast tissues (MacFadyen, J. et al. (2005). FEBS. 579(12):2569-2575).
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:2,500 dilution of this antibody detected Endosialin in 10 µg of AG1523 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
AG1523 cell lysate
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1